Learn More
Thermo Scientific™ Bsu15I FastDigest
Coupez aux sites AT^CGAT avec l’enzyme de restriction ClaI (Bsu15I), qui fonctionne de manière optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest™.
Marque:  Thermo Scientific™ FD0144
61.71 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10839530
  • 73.00€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapides, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Caractéristiques
  • Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
  • Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct sur les gels
  • Pas d’activité Star
  • 176 enzymes FastDigest disponibles
Applications
  • Clonage moléculaire
  • Cartographie des sites de restriction
  • Génotypage
  • Transfert de Southern
  • Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
  • Analyse de SNP
Remarque
Lors de la digestion de l’ADN et avec les applications en aval, le tampon FastDigest Green offre une performance aussi élevée que le tampon incolore FastDigest. Pour les applications qui nécessitent une analyse des produits par excitation de fluorescence (par ex., mesures de la concentration en lumière UV), le tampon incolore FastDigest est recommandé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• FastDigest Bsu15I (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Bsu15I
Oui
Non
Enzyme de restriction
FastDigest
65°C
Sensible à la méthylation CpG, sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
37°C
100 μlitres
Clonage traditionnel
5' protruding ends