Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert FAST FCF
30.90€ - 265.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2353-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C37H34N2Na2O10S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 808.84 |
Numéro MDL | MFCD00013053 |
Clé InChI | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | C.I. 42053 |
CID PubChem | 16887 |
Nom IUPAC | disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium |
SMILES | [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497837
|
Thermo Scientific Chemicals
A16520.06 |
5 g |
30.90€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11407847
|
Thermo Scientific Chemicals
A16520.14 |
25 g |
90.10€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11468910
|
Thermo Scientific Chemicals
A16520.22 |
100 g |
265.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Stain for showing collagen, muscle, cytoplasm and cells in mammalian tissuesFast Green FCF is used as a quantitative stain for histones and protein stain in electrophoresis. It is also used as a food dye, which is poorly absorbed by intestine. It is used for tinned green peas and other vegetables, jellies, sauces, fish and desserts. It is considered as a replacement of Light Green SF yellowish in Masson's trichrome. Further, it is utilized in tissue stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsColoration pour révéler le collagène, les muscles, le cytoplasme et les cellules dans les tissus de mammifères, Fast Green FCF est utilisé comme coloration quantitative pour les histones et la coloration protéique de l’électrophorèse. Également utilisé comme colorant alimentaire, lequel est mal absorbé par l’intestin. Utilisé pour les pois verts en conserve et autres légumes, les gelées, les sauces, les poissons et les desserts. Considéré comme un remplacement du SF vert clair jaunâtre dans le trichrome Masson′s. De plus, il est utilisé dans la coloration des tissus.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la glycérine, le glycol et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
2353-45-9 | |
808.84 | |
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L | |
16887 | |
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
C37H34N2Na2O10S3 | |
MFCD00013053 | |
C.I. 42053 | |
disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium |
Spécification
Fast Green FCF | |
2353-45-9 | |
MFCD00013053 | |
14,3941 | |
Soluble in water,glycerin,glycol and ethanol. | |
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O | |
808.84 | |
808.86 |
∼290°C (decomposition) | |
C37H34N2Na2O10S3 | |
5718212 | |
C.I. 42053 | |
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L | |
disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium | |
16887 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
P201-P202-P280-P308+P313-P501c
H341
missing translation for 'einecsNumber' : 219-091-5
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ4425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only