Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert FAST FCF
Code produit. 11497837
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Stain for showing collagen, muscle, cytoplasm and cells in mammalian tissuesFast Green FCF is used as a quantitative stain for histones and protein stain in electrophoresis. It is also used as a food dye, which is poorly absorbed by intestine. It is used for tinned green peas and other vegetables, jellies, sauces, fish and desserts. It is considered as a replacement of Light Green SF yellowish in Masson's trichrome. Further, it is utilized in tissue stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Coloration pour révéler le collagène, les muscles, le cytoplasme et les cellules dans les tissus de mammifères, Fast Green FCF est utilisé comme coloration quantitative pour les histones et la coloration protéique de l’électrophorèse. Également utilisé comme colorant alimentaire, lequel est mal absorbé par l’intestin. Utilisé pour les pois verts en conserve et autres légumes, les gelées, les sauces, les poissons et les desserts. Considéré comme un remplacement du SF vert clair jaunâtre dans le trichrome Masson′s. De plus, il est utilisé dans la coloration des tissus.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la glycérine, le glycol et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2353-45-9
Formule moléculaire C37H34N2Na2O10S3
Poids moléculaire (g/mol) 808.84
Numéro MDL MFCD00013053
Clé InChI XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 42053
CID PubChem 16887
Nom IUPAC disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fast Green FCF
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Beilstein 5718212
Merck Index 14,3941
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerin,glycol and ethanol.
Poids de la formule 808.86
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fast Green FCF
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Food Green 3