Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Fabriquées en PS vierge transparent pour une visibilité optimale. Les microplaques en PS Corningtrade; Falcontrade; sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire.
176.52€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,36 cmsup2/sup |
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10777241
|
Falcon™
353077 |
1/boîte ; 50/carton |
176.52€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10469392
|
Falcon™
353227 |
5/boîte ; 50/carton |
176.52€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
pulliChoisissez des surfaces traitées ou non traitées pour la culture tissulaire/liliLa surface de croissance non traitée est plus hydrophobe que la surface de culture tissulaire. Elle est similaire à la surface d’une boîte de Petri bactériologique/liliStérilisation par irradiation aux rayons gamma/liliLe couvercle permet un empilage stable sur la paillasse ou dans l’incubateur/liliToutes les plaques (à l’exception des modèles 08-772-2A et 08-772-16) disposent d’un couvercle à ldquo;labyrintherdquo; breveté qui réduit l’évaporation du milieu des puits et diminue le risque de contamination./liliLa jupe profonde et le bord dentelé permettent une meilleure adhérence pour la manipulation des plaques/liliLa clarté optique exceptionnelle permet de visualiser toutes les monocouches cellulaires/liliLes extrémités dépolies offrent une zone d’écriture claire pour une identification rapide/liliToutes les plaques et tous les couvercles conviennent aux traitements manuels et automatisés/li/ul/pSpécification
Étalon | |
0,36 cmsup2/sup | |
Traitée pour culture tissulaire | |
PS | |
1,5 à 2,2 ml | |
Culture cellulaire | |
Rond | |
50/carton |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Stérile | |
0,32 mL | |
50/carton |