Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Click to view available options
Conditionnement:
1/boîte ; 50/carton
5/boîte ; 50/carton
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Les fonds sont 60 % plus minces que ceux des microplaques en PS classiques, entraînant une fluorescence de fond plus faible et permettant des lectures jusqu’à 340 nm.
- Les parois opaques empêchent les interférences entre les puits.
- Le fond plat et optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, pour culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, ouvert et facile à peler, de style médical, pour une présentation de chaque produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI/SBS pour les microplaques
Spécification
Spécification
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,36 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | 5/boîte ; 50/carton |
Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
Couleur | Transparent |
Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |