Learn More
Falcon™ Microplaque à fond en U, non traitée, à 96 puits
Couleur :transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Falcon™ 353910
Description
- Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
- Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
- Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
Spécification
Étalon | |
0,35 cm2 | |
Non traitée | |
PS | |
Non stérile | |
Rond | |
5/Bte |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Non traité | |
50/carton | |
50/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Microplaque à fond en U, non traitée, à 96 puits > Transparent ; Standard, avec couvercle ; Non ; Aucun ; Rond
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu