Learn More
Ratiolab™ Récipients à usages multiples de 60 ml
Les meilleurs récipients ronds pour l’échantillonnage ou le stockage de médicaments en pâte ou en poudre.
Marque:  Ratiolab™ 5926060
Code produit. 15770847
  • 269.00€ / 350 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PP
  • Aux fins d’identification facile et d’inscription au stylo, les récipients sont blancs
  • Adaptés au stockage au congélateur
  • Autoclavable à 121°C
  • Homologués pour le contact alimentaire
  • Bouchon à vis non stérile séparé fourni
  • Paquet de 350 pièces
Spécification
Spécification
Blanc
Polypropylène
350/boîte
Blanc
Polypropylène
Oui
Bouchon à vis
60 mL
Récipient à usages multiples
Échantillonnage, stockage
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Ratiolab™ Récipients à usages multiples de 60 ml > 60 ml