Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches ajustées pour femme, Faithful
Utilisez les blouses de laboratoire blanches ajustées pour femme, Faithful, Logistik Unicorp™ pour la sécurité générale en laboratoire. Elle comprend deux poches basses plaquées, une poche au niveau de la poitrine, une fermeture à l’avant par boutons-pression dissimulée et des manchettes à goujon
45.21€ - 77.20€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13152190
|
Logistik™
607-V3WH-124 |
124 cm | |||||||
13172190
|
Logistik™
607-V3WH-136 |
136 cm | |||||||
13142190
|
Logistik™
607V3WH120CM |
120 cm | |||||||
11904267
|
Logistik™
HW1WH3XL |
132 cm |
77.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Blouse à coupe profilée pour femme ;
- Deux poches basses plaquées
- Poche au niveau de la poitrine
- Fermeture à l’avant par boutons-pression dissimulée
- Manchettes à goujon
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire | |
Mélange de polycoton | |
Reusable | |
Utilisé pour la sécurité générale du laboratoire | |
245 g/m2 |
Unisex | |
Blanc | |
Non-sterile | |
Deux poches basses plaquées, poche poitrine, col fermé par boutons pression non apparents, poignets à boutons pression |