Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches ajustées pour femme, Faithful
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
120 cm
124 cm
132 cm
136 cm
Description
- Blouse à coupe profilée pour femme ;
- Deux poches basses plaquées
- Poche au niveau de la poitrine
- Fermeture à l’avant par boutons-pression dissimulée
- Manchettes à goujon
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Sexe | Unisex |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
Taille (métrique) de la poitrine | 120 cm |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour la sécurité générale du laboratoire |
Comprend | Deux poches basses plaquées, poche poitrine, col fermé par boutons pression non apparents, poignets à boutons pression |
Poids (métrique) | 245 g/m2 |