Learn More
Digi-Sense Sondes thermocouple avec câble d’extension
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
38.50€ - 56.70€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI |
---|---|
max. (métrique) | 105°C |
Type | Thermo-sonde |
Température (impériale) | 221°F |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11780979
|
Digi-Sense
08505-30 |
3 m |
38.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11790979
|
Digi-Sense
08505-35 |
7,5 m |
56.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Rallonge thermocouple 3 - 7,5 - 15 m• Rallonge pour thermocouple KT avec fiche miniature color-codée
• Câble PVC supportant de -40 à +100°C
• Rallonge
Spécification
ANSI | |
105°C | |
Thermo-sonde | |
221°F |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Digi-Sense Sondes thermocouple avec câble d’extension