Learn More
Digi-Sense Sondes thermocouple avec câble d’extension
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
Marque: Digi-Sense 08505-35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rallonge thermocouple 3 - 7,5 - 15 m• Rallonge pour thermocouple KT avec fiche miniature color-codée
• Câble PVC supportant de -40 à +100°C
• Rallonge
Spécification
ANSI | |
Thermo-sonde | |
24.6 ft. |
105°C | |
221°F | |
7,5 m |