Learn More
Wheaton™ Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée
27.40€ - 47.25€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Type de produit | Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée |
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784199
|
Wheaton™
242431-01 |
Naturel | Taille de la pointe : 20 mm |
47.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12719646
|
Wheaton™
242401-01 |
Naturel | Taille de la pointe : 8 mm |
27.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10782394
|
Wheaton™
242411-01 |
Naturel | Taille de la pointe : 13 mm |
33.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794209
|
Wheaton™
242437 |
Violet | Taille de la pointe : 20 mm |
36.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10362903
|
Wheaton™
242420 |
Blanc | Taille de la pointe : 13 mm |
34.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10317823
|
Wheaton™
242428 |
Jaune | Taille de la pointe : 8 mm |
34.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
PEBD | |
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée |