Learn More
Wheaton™ Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Naturel
Violet
Description:
Taille de la pointe : 13 mm
Taille de la pointe : 20 mm
Taille de la pointe : 8 mm
Spécification
Spécification
Couleur | Naturel |
Description | Taille de la pointe : 13 mm |
Matériau | PEBD |
Drop Size | 41 μl |
Type de produit | Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée |