Learn More
IKA™ Agitateur vertical EUROSTAR 200 Control P4
Agitateur de laboratoire extrêmement puissant pour des applications à haute viscosité de quantités allant jusqu’à 100 litres (H2O).
6560.00€
Spécification
Vitesse | 4 à 530 tr/min |
---|---|
Capacité | 100 L |
Affichage | TFT |
Puissance | 134 W |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13440577
|
IKA™
0004090000 |
UE |
6560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçu avec un contrôleur sans fil amovible et un écran TFT numérique
- Réglage automatique de la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses
- L’agitateur est équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
- L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage TFT multilingue
- Fonctions programmables
- Mesure de température intégrée
- Fonctionnement par intervalles
- Fonction du minuteur
- Circuit de sécurité réglable
- Fonction verrouillée
- Vitesse réglable à l’infini
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
- Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
Spécification
4 à 530 tr/min | |
TFT | |
50/60 Hz | |
EUROSTAR 200 Control P4 |
100 L | |
134 W | |
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique | |
5°C à 40°C |