Learn More
IKA™ Agitateur vertical EUROSTAR 200 Control P4
GREENER_CHOICE
Agitateur de laboratoire extrêmement puissant pour des applications à haute viscosité de quantités allant jusqu’à 100 litres (H2O).
Marque:  IKA™ 0004090000
Code produit. 13440577
  • 6560.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu avec un contrôleur sans fil amovible et un écran TFT numérique
  • Réglage automatique de la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses
  • L’agitateur est équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
  • L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
  • Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
  • La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
  • Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
  • Affichage TFT multilingue
  • Fonctions programmables
  • Mesure de température intégrée
  • Fonctionnement par intervalles
  • Fonction du minuteur
  • Circuit de sécurité réglable
  • Fonction verrouillée
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Boîtier fin
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
  • Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
Spécification
Spécification
4 à 530 tr/min
TFT
134 W
91 mm
50/60 Hz
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
5°C à 40°C
150 000 mPas
100 L
230 V
379 mm
230 V, 50/60 Hz, 134 W
UE
EUROSTAR 200 Control P4
660 Ncm