Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,5M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
51.26€ - 274.37€
Identifiants chimiques
CAS | 4301-14-8, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2HBrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
Numéro MDL | MFCD00075342 |
Clé InChI | HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | ethynylmagnesium bromide, bromo ethynyl magnesium, ethynylmagnesium bromide solution, ethinylmagnesium bromide, ethynyl magnesiumbromide, pubchem18180, ethynyl-magnesium bromide, ethinyl magnesium bromide, ethynyl magnesium bromide, hugjuypsxulvqq-uhfffaoysa-m, grignard reagent |
CID PubChem | 4071243 |
Nom IUPAC | Magnésium ; éthyne ; bromure |
SMILES | Br[Mg]C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10755022
|
Thermo Scientific Acros
439121000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
51.26€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11327941
|
Thermo Scientific Acros
439128000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
274.37€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4301-14-8, 109-99-9 | |
129.24 | |
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M | |
4071243 | |
Br[Mg]C#C |
C2HBrMg | |
MFCD00075342 | |
ethynylmagnesium bromide, bromo ethynyl magnesium, ethynylmagnesium bromide solution, ethinylmagnesium bromide, ethynyl magnesiumbromide, pubchem18180, ethynyl-magnesium bromide, ethinyl magnesium bromide, ethynyl magnesium bromide, hugjuypsxulvqq-uhfffaoysa-m, grignard reagent | |
Magnésium ; éthyne ; bromure |
Spécification
Ethynylmagnesium bromide | |
Incolore à gris | |
C2HBrMg | |
MFCD00075342 | |
ethynylmagnesium bromide, bromo ethynyl magnesium, ethynylmagnesium bromide solution, ethinylmagnesium bromide, ethynyl magnesiumbromide, pubchem18180, ethynyl-magnesium bromide, ethinyl magnesium bromide, ethynyl magnesium bromide, hugjuypsxulvqq-uhfffaoysa-m, grignard reagent | |
Br[Mg]C#C | |
129.24 | |
129.24 | |
0.94 |
4301-14-8, 109-99-9 | |
Liquide | |
CHCMgBr | |
−17°C | |
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium ; éthyne ; bromure | |
4071243 | |
0.40 to 0.60M | |
0.9400g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Réagit violemment a
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Manipuler sous gaz inerte.
Protéger de l’humidité
Mention d’avertissement GHS :danger
- Ethynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.