Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,5M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327941
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4301-14-8, 109-99-9
Formule moléculaire C2HBrMg
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00075342
Clé InChI HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethynylmagnesium bromide, bromo ethynyl magnesium, ethynylmagnesium bromide solution, ethinylmagnesium bromide, ethynyl magnesiumbromide, pubchem18180, ethynyl-magnesium bromide, ethinyl magnesium bromide, ethynyl magnesium bromide, hugjuypsxulvqq-uhfffaoysa-m, grignard reagent
CID PubChem 4071243
Nom IUPAC Magnésium ; éthyne ; bromure
SMILES Br[Mg]C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethynylmagnesium bromide
Couleur Incolore à gris
Forme physique Liquide
Quantité 800 mL
Formule linéaire CHCMgBr
Point d’éclair −17°C
Poids de la formule 129.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.94
Densité 0.9400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.