Learn More
Éthyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 46.70€
Identifiants chimiques
CAS | 5314-55-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H14O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.249 |
Numéro MDL | MFCD00051541 |
Clé InChI | SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321 |
CID PubChem | 79204 |
Nom IUPAC | Éthyle(triméthoxy)silane |
SMILES | CC[Si](OC)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22752.14 |
25 g |
26.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22752.22 |
100 g |
46.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5314-55-6 | |
150.249 | |
SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N | |
79204 | |
CC[Si](OC)(OC)OC |
C5H14O3Si | |
MFCD00051541 | |
silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321 | |
Éthyle(triméthoxy)silane |
Spécification
123°C to 124°C | |
5314-55-6 | |
MFCD00051541 | |
27°C (81°F) | |
SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N | |
Éthyle(triméthoxy)silane | |
79204 | |
97% |
Ethyltrimethoxysilane | |
C5H14O3Si | |
UN1993 | |
silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321 | |
CC[Si](OC)(OC)OC | |
150.249 | |
150.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only