Learn More
Éthyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479767
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5314-55-6
Formule moléculaire C5H14O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 150.249
Numéro MDL MFCD00051541
Clé InChI SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
CID PubChem 79204
Nom IUPAC Éthyle(triméthoxy)silane
SMILES CC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 123°C to 124°C
Nom chimique ou matériau Ethyltrimethoxysilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 27°C (81°F)
Poids de la formule 150.25
Pourcentage de pureté 97%