Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique hydraté, 98 %, pur
Acide éthylènediaminetétraacétique, hydrate de sel tétrasodique, 98 %, C10H12N2Na4O8.xH2O, numéro CAS-194491-31-1
68.70€ - 724.00€
Identifiants chimiques
CAS | 194491-31-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12N2Na4O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 380.17 |
Numéro MDL | MFCD00150025 |
Clé InChI | UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade |
CID PubChem | 16211056 |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10080950
|
Thermo Scientific Chemicals
118445000 |
500 g |
68.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10307180
|
Thermo Scientific Chemicals
118440025 |
2.5 kg |
220.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397421
|
Thermo Scientific Chemicals
118440100 |
10 kg |
724.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexationIdentifiants chimiques
194491-31-1 | |
380.17 | |
UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J | |
16211056 |
C10H12N2Na4O8 | |
MFCD00150025 | |
edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Spécification
Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate | |
194491-31-1 | |
9.5 to 10.5 (1% soln.) | |
97.5% min. (on dry substance) (Complexometry) | |
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O | |
01,373; 05,296 | |
edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade | |
UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J | |
Tétrasodium ; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; hydrate | |
16211056 | |
98% | |
Authentique | |
>400°C |
>300.0°C | |
Blanc à jaune | |
Poudre cristalline | |
C10H12N2Na4O8 | |
MFCD00150025 | |
14,3517 | |
Solubility in water: 800g/L (20°C) | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
380.17 | |
380.16 | |
Pures | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.