Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique hydraté, 98 %, pur
Product Code. 10307180
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Acide éthylènediaminetétraacétique, hydrate de sel tétrasodique, 98 %, C10H12N2Na4O8.xH2O, numéro CAS-194491-31-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 194491-31-1
Formule moléculaire C10H12N2Na4O8
Poids moléculaire (g/mol) 380.17
Numéro MDL MFCD00150025
Clé InChI UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Synonyme edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
CID PubChem 16211056
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 9.5 to 10.5 (1% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Formule linéaire (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Fieser 01,373; 05,296
Merck Index 14,3517
Informations sur la solubilité Solubility in water: 800g/L (20°C)
Nom IUPAC Tétrasodium ; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; hydrate
Poids de la formule 380.16
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la décomposition >400°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.