Learn More
Sel dihydrate tétrasodium EDTA, 99-101 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
71.70€ - 1256.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10378-23-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20N2Na4O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 420.233 |
Numéro MDL | MFCD00150026 |
Clé InChI | DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate |
CID PubChem | 131843362 |
Nom IUPAC | 2-[-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino] acétique ; sodium ; dihydrate |
SMILES | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15895278
|
Thermo Scientific
J15700.A1 |
1 kg | Flacon en plastique |
71.70€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15805288
|
Thermo Scientific
J15700.C4 |
25 kg | Flacon en plastique |
1256.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
10378-23-1 | |
420.233 | |
DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N | |
131843362 | |
C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na] |
C10H20N2Na4O10 | |
MFCD00150026 | |
ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate | |
2-[-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino] acétique ; sodium ; dihydrate |
Spécification
Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate | |
Poudre cristalline | |
MFCD00150026 | |
ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate | |
C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na] | |
420.233 | |
416.2 |
10378-23-1 | |
C10H20N2Na4O10 | |
3861753 | |
DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N | |
2-[-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino] acétique ; sodium ; dihydrate | |
131843362 | |
99 to 101% |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P501c
H302+H332-H318-H350
missing translation for 'rtecsNumber' : AH4410000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only