Learn More
Sel dihydrate tétrasodium EDTA, 99-101 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15805288
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 10378-23-1
Formule moléculaire C10H20N2Na4O10
Poids moléculaire (g/mol) 420.233
Numéro MDL MFCD00150026
Clé InChI DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
CID PubChem 131843362
Nom IUPAC 2-[-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino] acétique ; sodium ; dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 kg
Beilstein 3861753
Poids de la formule 416.2
Pourcentage de pureté 99 to 101%