Learn More
Tétraacétate d’éthylènediamine, solution traitée au DEPC (0,5 M, pH8,0 ), Fisher BioReagents
16.95€ - 51.45€
Identifiants chimiques
CAS | 60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16N2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 292.24 |
Numéro MDL | MFCD00003541 |
Clé InChI | KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol |
CID PubChem | 6049 |
ChEBI | CHEBI:42191 |
Nom IUPAC | 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid |
SMILES | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10572595
|
Fisher BioReagents
BP2483-100 |
100 mL | Flacon poly | N/A | ||||||
10608973
|
Fisher BioReagents
BP2483-500 |
500 mL | Flacon poly | N/A | ||||||
11428273
|
Fisher BioReagents
BP2483-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE | N/A | ||||||
Description
EDTA, Solution traitée par DEPC, est idéal pour les tâches impliquant l’ARN.Identifiants chimiques
60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8 | |
292.24 | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
6049 | |
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid |
C10H16N2O8 | |
MFCD00003541 | |
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
CHEBI:42191 | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Spécification
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution | |
0.5M, pH 8.0 | |
C10H16N2O8 | |
0.475 to 0.525M | |
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O | |
292.24 | |
CHEBI:42191 | |
8.0 |
Incolore | |
60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8 | |
MFCD00003541 | |
15, 3565 | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid | |
6049 | |
Pass Test | |
Liquide |
Sécurité et traitement
WARNING!
Emergency Overview
Irritating to eyes, respiratory system and skin. Ensure adequate ventilation. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Avoid ingestion and inhalation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting. Obtain medical attention.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT
- Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate