Learn More
Tétraacétate d’éthylènediamine, solution traitée au DEPC (0,5 M, pH8,0 ), Fisher BioReagents
Code produit. 11428273
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
EDTA, Solution traitée par DEPC, est idéal pour les tâches impliquant l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5M, pH 8.0
Concentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
pH 8.0
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate