Learn More
Acide éthylènebis(oxyéthylènenitrilo)tétraacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 921.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H24N2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 380.34 |
Numéro MDL | MFCD00004291 |
Clé InChI | DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn |
CID PubChem | 6207 |
ChEBI | CHEBI:30740 |
Nom IUPAC | Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique |
SMILES | C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10341591
|
Thermo Scientific Acros
409910250 |
25 g | Flacon en plastique |
101.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10351591
|
Thermo Scientific Acros
409911000 |
100 g | Flacon en plastique |
321.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10072823
|
Thermo Scientific Acros
409915000 |
500 g | Flacon en plastique |
921.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexationIdentifiants chimiques
67-42-5 | |
380.34 | |
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N | |
6207 | |
Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique |
C14H24N2O10 | |
MFCD00004291 | |
egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn | |
CHEBI:30740 | |
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Spécification
Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid | |
240.0°C to 245.0°C | |
>200°C | |
98% | |
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2 | |
04, IV, 2433 | |
egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn | |
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique | |
6207 | |
380.34 | |
Poudre cristalline |
67-42-5 | |
Blanc | |
Authentique | |
C14H24N2O10 | |
MFCD00004291 | |
15, 3576 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O | |
380.34 | |
CHEBI:30740 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-651-2
RUO – Research Use Only