Learn More
Acide éthylènebis(oxyéthylènenitrilo)tétraacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10072823
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-42-5
Formule moléculaire C14H24N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 380.34
Numéro MDL MFCD00004291
Clé InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
CID PubChem 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nom IUPAC acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid
Point de fusion 240.0°C to 245.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Quantité 500 g
Beilstein 04, IV, 2433
Merck Index 15, 3576
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 380.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline