Learn More
Éthylène glycol, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
200.00€ - 682.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.068 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
CID PubChem | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15598564
|
Avantor J.T.Baker
9300-01 |
500 mL | Flacon en verre ambré à col étroit |
200.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15508574
|
Avantor J.T.Baker
9300-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit |
682.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
107-21-1 | |
62.068 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
C2H6O2 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
éthane-1,2-diol |
Spécification
Ethylene Glycol | |
111.00°C | |
C2H6O2 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol | |
174 | |
62.07 |
107-21-1 | |
1L = 1.10kg | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
Réactif BAKER ANALYZED™ |