Learn More
Éthylène glycol, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15598564
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene Glycol
Quantité 500 mL
Point d’éclair 111.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.10kg
Poids de la formule 62.07
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™