Learn More
Éthyle 4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
57.00€ - 825.00€
Identifiants chimiques
CAS 5408-07-1
Formule moléculaire C9H12BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.10
Numéro MDL MFCD02647051
Clé InChI POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
CID PubChem 138486
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10713243
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC23010DA
1 g
57.00€
1g
10100642
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC23010EA
10 g
185.00€
10g
10524984
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC23010EE
50 g
825.00€
50g
Identifiants chimiques
5408-07-1
246.10
POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
138486
CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
C9H12BrNO2
MFCD02647051
1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle
Spécification
Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
96.5
97%
C9H12BrNO2
1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
246.10
246.1
5408-07-1
100.0
Flacon en verre ambré
MFCD02647051
POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle
138486
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.