Learn More
Éthyle 4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10100642
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 5408-07-1
Formule moléculaire C9H12BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.10
Numéro MDL MFCD02647051
Clé InChI POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
CID PubChem 138486
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 246.1
Pourcentage de pureté 97%