Learn More
Éthyle-({[(-éthoxy--oxoéthyl)thio]méhyl}thio)acétate,2-({[(2-éthoxy-2-oxoéthyl)thio]méhyl}thio)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
14.30€ - 231.00€
Identifiants chimiques
CAS | 61713-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H16O4S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.343 |
Numéro MDL | MFCD00026901 |
Clé InChI | NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci |
CID PubChem | 521987 |
Nom IUPAC | éthyle 2-[(2-éthoxy-2-oxoéthyle)sulfanylméthylsulfanyle]acétate |
SMILES | CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10223092
|
Thermo Scientific Maybridge
S12083DA |
1 g |
14.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10485712
|
Thermo Scientific Maybridge
S12083EA |
10 g |
76.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10190602
|
Thermo Scientific Maybridge
S12083EE |
50 g |
231.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
61713-23-3 | |
252.343 | |
NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N | |
521987 | |
CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC |
C9H16O4S2 | |
MFCD00026901 | |
methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci | |
éthyle 2-[(2-éthoxy-2-oxoéthyle)sulfanylméthylsulfanyle]acétate |
Spécification
Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3 | |
methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci | |
CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC | |
252.343 | |
252.35 |
61713-23-3 | |
97% | |
C9H16O4S2 | |
MFCD00026901 | |
NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N | |
éthyle 2-[(2-éthoxy-2-oxoéthyle)sulfanylméthylsulfanyle]acétate | |
521987 | |
97% |