Learn More
Éthyle-({[(-éthoxy--oxoéthyl)thio]méhyl}thio)acétate,2-({[(2-éthoxy-2-oxoéthyl)thio]méhyl}thio)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10190602
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 61713-23-3
Formule moléculaire C9H16O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 252.343
Numéro MDL MFCD00026901
Clé InChI NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
CID PubChem 521987
Nom IUPAC éthyle 2-[(2-éthoxy-2-oxoéthyle)sulfanylméthylsulfanyle]acétate
SMILES CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3
Quantité 50 g
Poids de la formule 252.35
Pourcentage de pureté 97%