Learn More
Acide éthylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
52.00€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4433-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.89 |
Numéro MDL | MFCD01074536 |
Clé InChI | PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2 |
CID PubChem | 521157 |
Nom IUPAC | Acide éthylboronique |
SMILES | CCB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772643
|
Thermo Scientific Acros
370860010 |
1 g | Flacon en verre |
52.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11965851
|
Thermo Scientific Acros
370860050 |
5 g | Flacon en verre |
163.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4433-63-0 | |
73.89 | |
PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N | |
521157 | |
CCB(O)O |
C2H7BO2 | |
MFCD01074536 | |
boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2 | |
Acide éthylboronique |
Spécification
Ethylboronic acid | |
Blanc à jaune | |
95% | |
CH3CH2B(OH)2 | |
boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2 | |
CCB(O)O | |
73.89 | |
73.89 | |
Poudre cristalline, aiguilles ou paillettes |
4433-63-0 | |
Authentique | |
C2H7BO2 | |
MFCD01074536 | |
PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N | |
Acide éthylboronique | |
521157 | |
95% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ethylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.