Learn More
Acide éthylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11965851
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4433-63-0
Formule moléculaire C2H7BO2
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD01074536
Clé InChI PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
CID PubChem 521157
Nom IUPAC Acide éthylboronique
SMILES CCB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylboronic acid
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2B(OH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 73.89
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline, aiguilles ou paillettes
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.