Learn More
Pyruvate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.56€ - 124.62€
Identifiants chimiques
CAS | 617-35-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.12 |
Numéro MDL | MFCD00009123 |
Clé InChI | XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate |
CID PubChem | 12041 |
Nom IUPAC | 2-oxopropanoate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10764041
|
Thermo Scientific Acros
118941000 |
100 g | Flacon en verre |
52.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10408650
|
Thermo Scientific Acros
118945000 |
500 g | Flacon en verre |
124.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
617-35-6 | |
116.12 | |
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N | |
12041 | |
CCOC(=O)C(=O)C |
C5H8O3 | |
MFCD00009123 | |
ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate | |
2-oxopropanoate d’éthyle |
Spécification
Ethyl pyruvate | |
617-35-6 | |
Jaune | |
148.0°C to 150.0°C | |
Authentique | |
C5H8O3 | |
1.4040 to 1.4060 | |
03, 616 | |
1.0453 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether | |
CCOC(=O)C(=O)C | |
116.12 | |
1.18 mPa.s | |
98% |
98% | |
-58.0°C | |
1.0453g/mL | |
45°C | |
98% | |
CH3COCO2C2H5 | |
MFCD00009123 | |
15, 8135 | |
ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate | |
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N | |
2-oxopropanoate d’éthyle | |
12041 | |
116.12 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-511-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethyl pyruvate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl pyruvate