Learn More
Pyruvate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10408650
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-35-6
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00009123
Clé InChI XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
CID PubChem 12041
Nom IUPAC 2-oxopropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl pyruvate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -58.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0453g/mL
Point d’ébullition 148.0°C to 150.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4040 to 1.4060
Quantité 500 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Gravité spécifique 1.0453
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Viscosité 1.18 mPa.s
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide