Learn More
pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific™
63.00€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115932-00-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.19 |
Numéro MDL | MFCD00847745 |
Clé InChI | JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate |
CID PubChem | 7021267 |
Nom IUPAC | Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
115932-00-8 | |
191.19 | |
JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N | |
7021267 | |
CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1 |
C9H9N3O2 | |
MFCD00847745 | |
ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate | |
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate d’éthyle |
Spécification
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate | |
210°C to 212°C | |
MFCD00847745 | |
JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N | |
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate d’éthyle | |
7021267 | |
95% |
115932-00-8 | |
C9H9N3O2 | |
ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate | |
CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1 | |
191.19 | |
191.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante