Learn More
pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15428725
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115932-00-8
Formule moléculaire C9H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00847745
Clé InChI JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate
CID PubChem 7021267
Nom IUPAC Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Point de fusion 210°C to 212°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 95%