Learn More
Indole-2-carboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
49.90€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3770-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.21 |
Numéro MDL | MFCD00005609 |
Clé InChI | QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole |
CID PubChem | 73125 |
Nom IUPAC | Éthyl 1H-indole-2-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11360224
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00797.06 |
5 g |
49.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11370224
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00797.14 |
25 g |
163.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3770-50-1 | |
189.21 | |
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N | |
73125 | |
CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1 |
C11H11NO2 | |
MFCD00005609 | |
ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole | |
Éthyl 1H-indole-2-carboxylate |
Spécification
Ethyl indole-2-carboxylate | |
122°C to 125°C | |
MFCD00005609 | |
ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole | |
CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1 | |
189.21 | |
189.21 |
3770-50-1 | |
C11H11NO2 | |
146395 | |
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N | |
Éthyl 1H-indole-2-carboxylate | |
73125 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-206-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only