Learn More
Indole-2-carboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11360224
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3770-50-1
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00005609
Clé InChI QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole
CID PubChem 73125
Nom IUPAC Éthyl 1H-indole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl indole-2-carboxylate
Point de fusion 122°C to 125°C
Quantité 5 g
Beilstein 146395
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.