Learn More
Formiate d’éthyle, 98+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
58.09€ - 625.11€
Identifiants chimiques
CAS | 109-94-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.08 |
Numéro MDL | MFCD00003294 |
Clé InChI | WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat |
CID PubChem | 8025 |
ChEBI | CHEBI:52342 |
Nom IUPAC | ethyl formate |
SMILES | CCOC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10448680
|
Thermo Scientific Acros
150675000 |
500 mL | Flacon en verre |
58.09€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245670
|
Thermo Scientific Acros
150670010 |
1 L | Flacon en verre |
80.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10478490
|
Thermo Scientific Acros
150670025 |
2.5 L | Flacon en verre |
118.59€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10544084
|
Thermo Scientific Acros
150670251 |
25 L | Baril métallique |
625.11€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-94-4 | |
74.08 | |
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N | |
8025 | |
ethyl formate |
C3H6O2 | |
MFCD00003294 | |
areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat | |
CHEBI:52342 | |
CCOC=O |
Spécification
Ethyl formate | |
-80.0°C | |
54.0°C | |
Authentique | |
C3H6O2 | |
1.3580 to 1.3610 | |
02, 19 | |
15, 3862 | |
areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat | |
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl formate | |
8025 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
98+% | |
Liquide |
109-94-4 | |
0.9170g/mL | |
−20°C | |
98% min. (GC) | |
HCO2C2H5 | |
MFCD00003294 | |
01,380; 02,197; 04,233; 12,226 | |
0.917 | |
Solubility in water: 110g/L (18°C). Other solubilities: freely soluble in ethylacetaat, isobutylacetaat,, butylacetaat, aceton, methylisobutylketon and, methylethylketon, miscible with benzene, ether and alcohol | |
CCOC=O | |
74.08 | |
CHEBI:52342 | |
74.08 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-721-
- Ethyl formate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only