Learn More
Formiate d’éthyle, 98+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10245670
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-94-4
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00003294
Clé InChI WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
CID PubChem 8025
ChEBI CHEBI:52342
Nom IUPAC Formiate d’éthyle
SMILES CCOC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl formate
Point de fusion -80.0°C
Densité 0.9170g/mL
Point d’ébullition 54.0°C
Point d’éclair −20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCO2C2H5
Indice de réfraction 1.3580 to 1.3610
Quantité 1 L
Beilstein 02, 19
Fieser 01,380; 02,197; 04,233; 12,226
Merck Index 15, 3862
Gravité spécifique 0.917
Informations sur la solubilité Solubility in water: 110g/L (18°C). Other solubilities: freely soluble in ethylacetaat, isobutylacetaat,, butylacetaat, aceton, methylisobutylketon and, methylethylketon, miscible with benzene, ether and alcohol
Viscosité 0.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl formate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.