Learn More
Diéthoxyacétate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
49.30€ - 417.00€
Identifiants chimiques
CAS 6065-82-3
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.212
Numéro MDL MFCD00009231
Clé InChI XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
CID PubChem 80169
Nom IUPAC éthyl2,2-diéthoxyacétate
SMILES CCOC(C(=O)OCC)OCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11380014
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00390.14
25 g
49.30€
25g
11390014
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00390.22
100 g
140.70€
100g
11300024
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00390.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ethyl diethoxyacetate is used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS). It is used for synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthoxyacétate d’éthyle est utilisé dans la préparation d’un analogue d’acides gras contenant du DTS, du di(N-méthyl-thiosemicarbazone) de l’acide 12,13-dioxotétradecanoïque (FA-DTS). Il est utilisé pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
6065-82-3
176.212
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
80169
CCOC(C(=O)OCC)OCC
C8H16O4
MFCD00009231
ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
éthyl2,2-diéthoxyacétate
Spécification
Ethyl diethoxyacetate
0.988
85°C (185°F)
1.41
878579
Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate and Methanol.
CCOC(C(=O)OCC)OCC
176.212
176.21
6065-82-3
198°C to 200°C
C8H16O4
MFCD00009231
ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
éthyl2,2-diéthoxyacétate
80169
≥97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 227-999-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante