Learn More
Diéthoxyacétate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390014
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ethyl diethoxyacetate is used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS). It is used for synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthoxyacétate d’éthyle est utilisé dans la préparation d’un analogue d’acides gras contenant du DTS, du di(N-méthyl-thiosemicarbazone) de l’acide 12,13-dioxotétradecanoïque (FA-DTS). Il est utilisé pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6065-82-3
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.212
Numéro MDL MFCD00009231
Clé InChI XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
CID PubChem 80169
Nom IUPAC éthyl2,2-diéthoxyacétate
SMILES CCOC(C(=O)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl diethoxyacetate
Densité 0.988
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.41
Quantité 100 g
Beilstein 878579
Informations sur la solubilité Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate and Methanol.
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté ≥97%