Learn More
Éthyl alpha,4-dibromophénylacétate, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
143.00€ - 484.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77143-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10Br2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 321.996 |
Numéro MDL | MFCD09953497 |
Clé InChI | PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester |
CID PubChem | 12754876 |
Nom IUPAC | Acétate d’éthyle 2-bromo-2-(4-bromophényl) |
SMILES | CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28093.06 |
5 g |
143.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28093.14 |
25 g |
484.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
77143-76-1 | |
321.996 | |
PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N | |
12754876 | |
CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br |
C10H10Br2O2 | |
MFCD09953497 | |
ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester | |
Acétate d’éthyle 2-bromo-2-(4-bromophényl) |
Spécification
Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate | |
1.642 | |
>110°C (230°F) | |
1.571 | |
UN3265 | |
Slightly soluble in water. | |
CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br | |
321.996 | |
321.99 |
77143-76-1 | |
140°C (5 mmHg) | |
C10H10Br2O2 | |
MFCD09953497 | |
ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester | |
PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate d’éthyle 2-bromo-2-(4-bromophényl) | |
12754876 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only