Learn More
Éthyl alpha,4-dibromophénylacétate, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307589
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77143-76-1
Formule moléculaire C10H10Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 321.996
Numéro MDL MFCD09953497
Clé InChI PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester
CID PubChem 12754876
Nom IUPAC Acétate d’éthyle 2-bromo-2-(4-bromophényl)
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate
Densité 1.642
Point d’ébullition 140°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.571
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 321.99
Pourcentage de pureté ≥97%