Learn More
Alcool éthylique, pur (200 proof) (taxé), conforme aux spécifications d’analyse USP, pour la vente domestique en Irlande et au Royaume-Uni uniquement, Honeywell Riedel-de Haën™
77.97€ - 316.25€
Identifiants chimiques
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.069 |
Numéro MDL | MFCD00003568 |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
CID PubChem | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nom IUPAC | éthanol |
SMILES | CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15655660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
493546-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15635660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
493546-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15645660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
493546-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
éthanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Spécification
Ethyl alcohol, Pure (Taxed) | |
Meets USP testing specifications, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom | |
64-17-5 | |
0.790 - 0.791 g/cm3 | |
12°C | |
CH3CH2OH | |
UN1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
>99.5% |
-114°C | |
max. 0.10 270-340 nm, max. 0.30 250-260 nm, max. 0.40 at 240 nm | |
100.0000% | |
78°C to 79°C | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
éthanol | |
702 | |
46 | |
Pures |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1620 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Ethanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6