Learn More
Alcool éthylique, pur (200 proof) (taxé), conforme aux spécifications d’analyse USP, pour la vente domestique en Irlande et au Royaume-Uni uniquement, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15645660
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl alcohol, Pure (Taxed)
Point de fusion -114°C
Note relative au nom Meets USP testing specifications, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
Absorbance max. 0.10 270-340 nm, max. 0.30 250-260 nm, max. 0.40 at 240 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.790 - 0.791 g/cm3
Point d’ébullition 78°C to 79°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Poids de la formule 46
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité Pures