Learn More
6-(chloroformyl)hexanoate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific™
159.00€ - 719.00€
Identifiants chimiques
CAS 14794-32-2
Formule moléculaire C9H15ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 206.666
Numéro MDL MFCD00671507
Clé InChI NYZNYLOIPHDFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-chloroformyl hexanoate, 6-chloroformyl hexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid,7-chloro-7-oxo-, ethyl ester, acmc-209czj, ethyl 6-chloroformylhexanoate, ethyl 6-chloroformyl-hexanoate, 6-chlorocarbonylhexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-7-oxo, ethyl ester
CID PubChem 543232
Nom IUPAC éthyl7-chloro-7-oxoheptanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCCC(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11494620
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50714.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11404630
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50714.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’éthylhexanoate de6-(chloroformyle) est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
14794-32-2
206.666
NYZNYLOIPHDFKS-UHFFFAOYSA-N
543232
CCOC(=O)CCCCCC(=O)Cl
C9H15ClO3
MFCD00671507
ethyl 6-chloroformyl hexanoate, 6-chloroformyl hexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid,7-chloro-7-oxo-, ethyl ester, acmc-209czj, ethyl 6-chloroformylhexanoate, ethyl 6-chloroformyl-hexanoate, 6-chlorocarbonylhexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-7-oxo, ethyl ester
éthyl7-chloro-7-oxoheptanoate
Spécification
Ethyl 6-(chloroformyl)hexanoate
C9H15ClO3
MFCD00671507
NYZNYLOIPHDFKS-UHFFFAOYSA-N
éthyl7-chloro-7-oxoheptanoate
543232
95%
14794-32-2
ClCO-CH2CH2CH2CH2CH2CO2CH2CH3
ethyl 6-chloroformyl hexanoate, 6-chloroformyl hexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid,7-chloro-7-oxo-, ethyl ester, acmc-209czj, ethyl 6-chloroformylhexanoate, ethyl 6-chloroformyl-hexanoate, 6-chlorocarbonylhexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-7-oxo, ethyl ester
CCOC(=O)CCCCCC(=O)Cl
206.666
206.67
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante